Learn More
Bichromate de potassium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
21.30€ - 290.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-50-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr2K2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 294.19 |
Numéro MDL | MFCD00011367 |
Clé InChI | KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash |
CID PubChem | 24502 |
ChEBI | CHEBI:53444 |
Nom IUPAC | Dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome |
SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10092560
|
Thermo Scientific Acros
196590500 |
50 g | Flacon en plastique |
21.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10563751
|
Thermo Scientific Acros
196595000 |
500 g | Flacon en plastique |
102.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626972
|
Thermo Scientific Acros
196590020 |
2 kg | Flacon en plastique |
290.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7778-50-9 | |
294.19 | |
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |
24502 | |
Dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome |
Cr2K2O7 | |
MFCD00011367 | |
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash | |
CHEBI:53444 | |
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Spécification
500,0°C | |
398,0°C | |
7778-50-9 | |
Poudre cristalline fine ou cristaux | |
Cr2K2O7 | |
MFCD00011367 | |
15, 7748 | |
Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: 50 g/100 mL water (100°C), insoluble in alcohol | |
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
294.19 | |
CHEBI:53444 | |
99.5% | |
0.05% max. (105°C) |
Potassium dichromate | |
p.a. | |
Orange | |
99.5% min. (Iodometry) | |
K2Cr2O7 | |
08,410; 09,383; 10,324; 12,405 | |
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash | |
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |
Dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome | |
24502 | |
294.19 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer à proximité.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un mélange avec des combustibles.
En cas de
Mention d’avertissement GHS : danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-906-6
missing translation for 'rtecsNumber' : HX7680000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium dichromate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.