Learn More
MP Biomedicals Régime alimentaire suffisant en potassium, poudre
Code produit. 11482921 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 kg
Conditionnement:
50kg
Code produit. 11482921
Marque: MP Biomedicals 0296018850
Régime déficient en potassium - faible en potassium.
  • Régime alimentaire déficient en potassium
  • Faible en potassium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Alimentation animale
Jetable Oui
Format Poudre
Quantité 50 kg
Stérilité Non stérile
Conditions de stockage Réfrigéré
Longueur (impériale) 1 pi
Longueur (métrique) 0,3048 m
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.