Learn More
Cyclopropyltrifluoroborate de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11966081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11966081
Marque: Thermo Scientific Acros 444870010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1065010-87-8 | C3H5BF3K | 147.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1065010-87-8
Formule moléculaire C3H5BF3K
Poids moléculaire (g/mol) 147.98
Clé InChI CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium cyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyltrifluoroboranuide, potassium cyclopropyltrifluororate, potassium cyclopropytrifluoroborate, potassium cycloproyltrifluoroborate, potassiumcyclopropyltrifluoroborate, potassium cyclopropyl-trifluoroborate, cyclopropyltrifluoroborate potassium salt, potassium;cyclopropyl trifluoro boranuide, potassium ion cyclopropyltrifluoroboranuide
CID PubChem 23697338
Nom IUPAC Potassium ; cyclopropyl(trifluoro)boranuide
SMILES [B-](C1CC1)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Point de fusion 348°C to 350°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 147.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide