Learn More
Potassium cyanide, Honeywell™
Code produit. p-7072222 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15675930
Marque: Honeywell Research Chemicals 6018050G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Purum p.a.,≥97.0% (AT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.116
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
CID PubChem 9032
Nom IUPAC potassium;cyanide
SMILES [C-]#N.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium cyanide
Quantité 50 g
Formule linéaire KCN
Numéro UN UN1680
Beilstein 3593645
Poids de la formule 65.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥97% (AT)