Learn More
Cyanure de potassium, ACS, 96,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376439
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
KCN is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von Richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.116
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
CID PubChem 9032
Nom IUPAC cyanure de potassium
SMILES [C-]#N.[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1625°C
Nom chimique ou matériau Potassium Cyanide
Point de fusion 634°C
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Granulaire
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 96.0%min.
Numéro UN 1680
Beilstein 4652394
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 65.12
Qualité Réactif ACS
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.52 g/mL