Learn More
Cyanure de potassium, 97+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
34.57€ - 817.07€
Identifiants chimiques
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.12
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rcra waste number p098, caswell no. 688a, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide, cyanure de potassium french, zyankali
CID PubChem 9032
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10117113
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
388311000
100 g
34.57€
100g
10483043
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
388315000
500 g
105.53€
500g
10751335
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
388310025
2.5 kg
207.03€
2.50kg
15284714
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
388310100
10 kg
817.07€
10kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Identifiants chimiques
151-50-8
65.12
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
9032
CKN
MFCD00011397
rcra waste number p098, caswell no. 688a, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide, cyanure de potassium french, zyankali
Spécification
1625.0°C
634.0°C
Incolore
97% min. (Argentometry)
CKN
15,7747
Solubility aq. soln.: 400 g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 4.5 g/L (19.5°C)
[K+].[C-]#N
65.12
65.12
Extra pur
Potassium cyanide
151-50-8
Liquide
CKN
MFCD00011397
rcra waste number p098, caswell no. 688a, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide, cyanure de potassium french, zyankali
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
iminométhanide de potassium
9032
≥97%
Flacon en plastique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
Déclaration GHS P
Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.
Rincer la bouche.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :transporter la personne à l’extérieur et la maintenir d
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-792-3
Identifiant produit
  • Potassium cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.