Learn More
Cyanure de potassium, 97+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10483043
Cyanure de potassium, 97+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10483043
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10483043
Marque: Thermo Scientific Acros 388315000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.12
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
CID PubChem 9032
Spécification
Point d’ébullition 1625.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium cyanide
Point de fusion 634.0°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (Argentometry)
Formule linéaire CKN
Merck Index 15,7747
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 4.5g/L (19.5°C)
SMILES [C-]#N.[K+]
Nom IUPAC cyanure de potassium
Poids de la formule 65.12
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466618 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number388311000,388310100,388310025,388315000
Numéro de lotA0466619 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number388311000,388310100,388310025,388315000
Numéro de lotA0466620 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number388311000,388310100,388310025,388315000
Numéro de lotA0462142 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2024 Catalog Number388311000,388310100,388310025,388315000
Numéro de lotA0458859 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2023 Catalog Number388311000,388310100,388310025,388315000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Cyanure de potassium, 97+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >