Learn More
Cyanure de potassium,+ 97 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
44.80€ - 356.00€
Identifiants chimiques
CAS | 151-50-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CKN |
Poids moléculaire (g/mol) | 65.12 |
Numéro MDL | MFCD00011397 |
Clé InChI | NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zyankali, cyanure de potassium french, kalium cyanid german, potassium cyanide k cn, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide, caswell no. 688a, rcra waste number p098, cyanide of potassium |
CID PubChem | 9032 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10534274
|
Thermo Scientific Acros
196601000 |
100 g |
44.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10495295
|
Thermo Scientific Acros
196602500 |
250 g |
67.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10134260
|
Thermo Scientific Acros
196605000 |
500 g |
121.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10247403
|
Thermo Scientific Acros
196600025 |
2.5 kg |
356.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
151-50-8 | |
65.12 | |
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N | |
9032 |
CKN | |
MFCD00011397 | |
zyankali, cyanure de potassium french, kalium cyanid german, potassium cyanide k cn, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide, caswell no. 688a, rcra waste number p098, cyanide of potassium |
Spécification
1625.0°C | |
634.0°C | |
151-50-8 | |
Solide en poudre | |
CKN | |
MFCD00011397 | |
15, 7747 | |
Solubility aq. soln.: 400 g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 4.5 g/L (19.5°C) | |
[K+].[C-]#N | |
65.12 | |
65.12 | |
Analytique |
Potassium cyanide | |
p.a. | |
Incolore | |
97% min. (Argentometry) | |
CKN | |
05,553; 07,299; 08,409; 10,324; 11,433; 13,87; 16,22 | |
zyankali, cyanure de potassium french, kalium cyanid german, potassium cyanide k cn, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide, caswell no. 688a, rcra waste number p098, cyanide of potassium | |
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N | |
iminométhanide de potassium | |
9032 | |
≥97% | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
Déclaration GHS P
Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.
Rincer la bouche.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :transporter la personne à l’extérieur et la maintenir d
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-792-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS8750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium cyanide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.