Learn More
Solution de chlorure de potassium, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15605930
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique
conductivité 111,8 mS/cm à 25°C, standard de conductivité
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride solution
Note relative au nom Conductivity 111.8mS/cm at 25°C, conductance standard
CAS 7447-40-7
Couleur Incolore
Forme physique Liquid
Quantité 500 mL
Formule moléculaire ClK
Formule linéaire KCl
Numéro MDL MFCD00011360
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1711999
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Informations sur la solubilité Completely soluble in water
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Poids de la formule 74.55g/mol
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.04g/mL at 20°C