Learn More
Chlorure de potassium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ Code produit.: 15685920
Chlorure de potassium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Code produit. 15685920 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Code produit. 15685920
Marque: Honeywell-Fluka 60130250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., ≥ 99,5 % (AT)
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Quantité 250 g
Formule linéaire KCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.55g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (AT)
Qualité puriss. p.a.
Densité 1.98g/mL at 25°C
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de potassium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >