Learn More
Chlorure de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
ClK, numéro CAS-7447-40-7, klotrix, muriate de potasse, chlorure de potassium kcl, chlorvescent, kalitabs, klor-con, enseal, chlorure de potassium, sylvite, slow-k, 500 g, 1 420°C, CHEBI:32588 , Blanc, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, chlorure de potassium, 770°C, 11360, 74,548
73.80€ - 422.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
Nom IUPAC | Chlorure de potassium |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10375810
|
Fisher Chemical
P/4280/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
73.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10684922
|
Fisher Chemical
P/4280/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
422.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ClK, numéro CAS-7447-40-7, klotrix, muriate de potasse, chlorure de potassium kcl, chlorvescent, kalitabs, klor-con, enseal, chlorure de potassium, sylvite, slow-k, 500 g, 1 420°C, CHEBI:32588 , Blanc, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, chlorure de potassium, 770°C, 11360, 74,548
Identifiants chimiques
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
4873 | |
Chlorure de potassium |
ClK | |
MFCD00011360 | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
CHEBI:32588 | |
[Cl-].[K+] |
Spécification
1420°C | |
7447-40-7 | |
6 | |
ClK | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 |
770°C | |
Blanc | |
Pleine | |
MFCD00011360 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorure de potassium | |
4873 | |
74.54g/mol |