Learn More
Chlorure de potassium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15169223
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1420.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 770.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 100.5% (on dried substance) (Argentometry)
Formule linéaire KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Informations sur la solubilité Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.54
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Conditionnement Tambour en fibre