Learn More
Chlorure de potassium, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10259800
Chlorure de potassium, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10259800
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 10259800
Marque: Thermo Scientific Acros 424090250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1420.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 770.0°C
Couleur Blanc
pH 5.4 to 8.6 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 100.5% (Argentometry)
Formule linéaire KCl
Fieser 06,480
Merck Index 15, 7742
Informations sur la solubilité Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74.54
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467626 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number424090010,424090250,424090050
Numéro de lotB0156108 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2024 Catalog Number424090010,424090250,424090050
Numéro de lotA0461703 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog Number424090010,424090250,424090050
Numéro de lotA0461018 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog Number424090010,424090250,424090050
Numéro de lotB0154439 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog Number424090010,424090250,424090050
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de potassium, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >