Learn More
Chlorure de potassium, 0,010 M, étalon de conductivité, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11325417
Chlorure de potassium, 0,010 M, étalon de conductivité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325417
4 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Code produit. 11325417
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042679.K7
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Note relative au nom 1413μmho at 25°C
Quantité 4 L
Odeur Odorless
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 0.010M
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Solubilité Miscible with water
Poids de la formule 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorure de potassium :0,075 % ; eau :99,925%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM31L507 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2025 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
Numéro de lotZ14K509 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/12/2024 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
Numéro de lotX20K502 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2024 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
Numéro de lotX01K512 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2024 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
Numéro de lotU23K515 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/09/2024 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de potassium, 0,010 M, étalon de conductivité, Thermo Scientific Chemicals >