Learn More
Carbonate de potassium, anhydre,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le carbonate de potassium présente une vaste gamme d’applications industrielles et de recherche. La principale utilisation du carbonate de potassium est la fabrication de produits chimiques, d’engrais, de savon et de verre. Il est utilisé comme agent de séchage pour les solvants, notamment en présence de traces d’acides et comme un piège à acides produits lors de la synthèse organique. Il est utilisé comme agent tampon lors de la production de vin. Il est également utilisé comme inhibiteur dans les extincteurs. Dans la synthèse organique, il s’agit d’un réactif largement utilisé pour les réactions d’alkylation et d’arylation sur les centres du carbone, du soufre, de l’azote et de l’oxygène. Il est également utilisé dans la condensation aldolique, la réaction de Michael, l’acylation, la réaction de Wittig, la réaction de Knoevenagel, la réaction d’élimination, l’ouverture d’époxyde, la cyclisation, la réaction de couplage croisé catalysée par des métaux, l’hydratation et un large éventail de réactions.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le carbonate de potassium possède une vaste gamme d’applications industrielles et de recherche. Le carbonate de potassium est principalement utilisé dans la fabrication de produits chimiques, d’engrais, de savon et de verre. Il est utilisé comme agent de séchage pour les solvants, notamment en présence de traces d’acides, et comme un accepteur des acides produits dans la synthèse organique. Il est utilisé comme agent tampon lors de la production de vin. Il est également utilisé comme agent d’extinction de feu dans les extincteurs. En synthèse organique, c’est un réactif largement utilisé pour les réactions d’alkylation et d’arylation sur les centres du carbone, du soufre, de l’azote et de l’oxygène. Il est également utilisé dans la condensation aldolique, la réaction de Michael, l’acylation, la réaction de Wittig, la réaction de Knoevenagel, la réaction d’élimination, l’ouverture d’époxyde, la cyclisation, la réaction de couplage croisé catalysée par des métaux, l’hydratation et un large éventail de réactions.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau. Non soluble dans l’acétone et l’alcool.
Remarques
Le carbonate de potassium est un solide hygroscopique et déliquescent.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium carbonate |
Point de fusion | 891°C |
Note relative au nom | anhydrous |
pH | 11.5 to 12.5 |
Quantité | 10,000 g |
Formule linéaire | K2CO3 |
Beilstein | 4267587 |
Merck Index | 14,7619 |
Informations sur la solubilité | Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol. |
Nom IUPAC | dipotassium carbonate |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253244 | Certificat d’analyse | 02/12/2024 | A16625.0C,A16625.36,A16625.0E |
10251916 | Certificat d’analyse | 08/08/2024 | A16625.0C,A16625.36,A16625.0E |
10250334 | Certificat d’analyse | 04/04/2024 | A16625.0C,A16625.36,A16625.0E |
10250091 | Certificat d’analyse | 25/03/2024 | A16625.0C,A16625.36,A16625.0E |
10245675 | Certificat d’analyse | 20/02/2024 | A16625.0C,A16625.36,A16625.0E |
Sécurité et traitement
- Potassium carbonate anhydrous
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Carbonic acid, dipotassium salt