Learn More
Carbonate de potassium, + de 99 %, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
22.11€ - 531.65€
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10499383
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424081000
100 g Flacon en plastique
22.11€
100g
10015860
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424085000
500 g Bouteille en plastique
55.48€
500g
10175053
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
424080025
2.5 kg Flacon en plastique
150.75€
2.50kg
15139293
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
424080100
10 kg Récipient en plastique
531.65€
10kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
Spécification
Identifiants chimiques
584-08-7
138.21
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
11430
CK2O3
MFCD00011382
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Potassium carbonate
584-08-7
Poudre granulaire fine
CK2O3
MFCD00011382
15, 7740
Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
138.21
138.21
Réactif ACS
891.0°C
Blanc
99+%
K2CO3
01,1014; 04,50; 05,552; 08,408; 09,382; 10,323; 11,433; 12,403; 13,233; 15,167
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
dipotassium carbonate
11430
≥99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
En cas d’irritation cutanée
Mention d’avertissement GHS : Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-529-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS7750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Potassium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.