Learn More
Carbonate de potassium, 98 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15540554
compliance-icons
Carbonate de potassium, 98 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15540554
5 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Code produit. 15540554
Marque: Thermo Scientific Acros 447620050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-08-7
Formule moléculaire CK2O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00011382
Clé InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
CID PubChem 11430
Nom IUPAC dipotassium carbonate
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium carbonate
Point de fusion 891.0°C
Quantité 5 kg
Formule linéaire K2CO3
Merck Index 15,774
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone
Poids de la formule 138.21
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 2.0% max.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464248 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2024 Catalog Number447620010,447620250,447620050
Numéro de lotA0459198 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number447620010,447620250,447620050
Numéro de lotA0415464 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number447620010,447620250,447620050
Numéro de lotA0425098 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number447620010,447620250,447620050
Numéro de lotA0396769 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number447620010,447620250,447620050
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Carbonic acid, dipotassium salt
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carbonate de potassium, 98 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >