Learn More
Bromure de potassium, qualité FT-IR, ≥ 99 % de base des métaux traces, Honeywell Fluka™
33.01€ - 109.94€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-02-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BrK |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.00 |
Numéro MDL | MFCD00011358 |
Clé InChI | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
CID PubChem | 253877 |
ChEBI | CHEBI:32030 |
SMILES | [K+].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15642160
|
Honeywell-Fluka
221864-25G |
25 g |
33.01€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15632160
|
Honeywell-Fluka
221864-100G |
100 g |
109.94€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7758-02-3 | |
119.00 | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
253877 | |
[K+].[Br-] |
BrK | |
MFCD00011358 | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
CHEBI:32030 |
Spécification
1,383°C | |
734°C (literature) | |
7758-02-3 | |
BrK | |
MFCD00011358 | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
[K+].[Br-] | |
119.00 | |
CHEBI:32030 | |
>99% | |
1mmHg (795°C), 0.01mmHg (20°C) |
Potassium bromide | |
FT-IR Grade, ≥99% trace metals basis | |
100.0000% | |
KBr | |
NONH for all modes of transport | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
bromure de potassium | |
253877 | |
119 | |
Flacon poly | |
2.73 g/cm3 |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313
H319
missing translation for 'shelfLife' : 1080 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'einecsNumber' : 231-830-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TS7650000
Recommended Storage : Temp. ambiante