Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de potassium, 0,7 M de solution dans le toluène, +99,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 418238000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 40949-94-8 Poids : 0.70400kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : I
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Potassium bis(trimethylsilyl)amide | |
0.5M solution in toluene | |
C6H18KNSi2 | |
MFCD00010330 | |
0.8760g/mL | |
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N | |
potassium ; bis(triméthylsilyl)azanide | |
3251421 | |
0.6 to 0.8M (Total base) | |
800 mL |
Jaune | |
40949-94-8,108-88-3 | |
[(CH3)3Si]2NK | |
0.6 to 0.8M (Total base) | |
potassium bis trimethylsilyl amide, khmds, potassium hexamethyldisilazide, hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis trimethylsilyl azanide, potassium bis trimethylsilyl amide 1m sol. in thf, potassiumbis trimethylsilyl amide, hexamethyldislazane potassium salt, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis-trimethylsilylamide | |
C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[K+] | |
199.485 | |
199.49 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Potassium bis(trimethylsilyl)amide, 0.7M (15 wt.%) solution in toluene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.