Learn More
Tartrate antimonio-potassique sesquihydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10174800
Tartrate antimonio-potassique sesquihydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10174800
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10174800
Marque: Thermo Scientific Acros 223801000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28300-74-5
Formule moléculaire 1·5 H2O
Poids moléculaire (g/mol) 333.93
Numéro MDL MFCD00167056
Synonyme Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Point de fusion 100.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Merck Index 15, 691
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
Poids de la formule 333.93
Pourcentage de pureté ≥99%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 2.7% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468850 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number223805000,223801000,223800025
Numéro de lotA0467271 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/10/2024 Catalog Number223805000,223801000,223800025
Numéro de lotA0463896 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/06/2024 Catalog Number223805000,223801000,223800025
Numéro de lotA0458628 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2023 Catalog Number223805000,223801000,223800025
Numéro de lotA0438014 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number223805000,223801000,223800025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Nom du produit
Tartrate antimonio-potassique sesquihydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >