Learn More
Acrylate de potassium hydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
36.20€ - 146.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10192-85-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H3KO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.15 |
Numéro MDL | MFCD00067206 |
Clé InChI | ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium acrylate, potassium polyacrylate, 2-propenoic acid, potassium salt, potassium prop-2-enoate, 79-10-7 parent, polyacrylic acid, potassium salt, 2-propenoic acid, homopolymer, potassium salt, acrylate potassium, acrylic acid homopolymer potassium salt, acmc-20ajv9 |
CID PubChem | 4429391 |
Nom IUPAC | potassium ; prop-2-énoate |
SMILES | [K+].[O-]C(=O)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10079.06 |
5 g | N/A | ||||||
11332427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10079.14 |
25 g |
146.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10192-85-5 | |
110.15 | |
ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M | |
4429391 | |
[K+].[O-]C(=O)C=C |
C3H3KO2 | |
MFCD00067206 | |
potassium acrylate, potassium polyacrylate, 2-propenoic acid, potassium salt, potassium prop-2-enoate, 79-10-7 parent, polyacrylic acid, potassium salt, 2-propenoic acid, homopolymer, potassium salt, acrylate potassium, acrylic acid homopolymer potassium salt, acmc-20ajv9 | |
potassium ; prop-2-énoate |
Spécification
Potassium acrylate hydrate | |
>300°C | |
MFCD00067206 | |
potassium acrylate, potassium polyacrylate, 2-propenoic acid, potassium salt, potassium prop-2-enoate, 79-10-7 parent, polyacrylic acid, potassium salt, 2-propenoic acid, homopolymer, potassium salt, acrylate potassium, acrylic acid homopolymer potassium salt, acmc-20ajv9 | |
[K+].[O-]C(=O)C=C | |
110.15 | |
110.16 (Anhydrous) |
10192-85-5 | |
C3H3KO2 | |
3695913 | |
ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; prop-2-énoate | |
4429391 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
280g-P305+P351+P338
Porter des gants de protection.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-473-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only