Learn More
Potassium, 98 %, en morceaux, dans de l’huile minérale, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10369233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en plastique dans la boîte à étain
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10g
500g
50g
Code produit. 10369233
Marque: Thermo Scientific Acros 223865000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-09-7 | K | 39.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9-7-7440
Formule moléculaire K
Poids moléculaire (g/mol) 39.10
Numéro MDL MFCD00133776
Clé InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
CID PubChem 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Nom IUPAC potassium
SMILES [K]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium
Couleur Gris
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Forme Morceaux
Formule linéaire K
Fieser 01,905; 06,274; 12,400; 13,170; 14,308; 15,269
Merck Index 15, 7725
Poids de la formule 39.1
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium, cubes, stored in mineral oil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium