Learn More
Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
60.50€ - 218.09€
Identifiants chimiques
CAS | 219718-86-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9BF3K |
Poids moléculaire (g/mol) | 224.07 |
Numéro MDL | MFCD02093982 |
Clé InChI | IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuideAfficher plus |
CID PubChem | 23666371 |
Nom IUPAC | Potassium ;trifluoro-[(E)-2-(4-méthylphényl)éthényl]boranide |
SMILES | [K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
219718-86-2 | |
224.07 | |
IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N | |
23666371 | |
[K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1 |
C9H9BF3K | |
MFCD02093982 | |
potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuideAfficher plus | |
Potassium ;trifluoro-[(E)-2-(4-méthylphényl)éthényl]boranide |
Spécification
Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate | |
C9H9BF3K | |
7783635 | |
IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N | |
Potassium ;trifluoro-[(E)-2-(4-méthylphényl)éthényl]boranide | |
23666371 | |
95% |
219718-86-2 | |
MFCD02093982 | |
potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuide | |
[K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1 | |
224.07 | |
224.08 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante