Learn More
Potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15489365
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15489365
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51882.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1439402-07-9
Formule moléculaire C9H9BF3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 256.07
Numéro MDL MFCD09800743
Clé InChI RRHVYQWNJHNUEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 4-ethoxycarbonyl phenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroboranuide, amtb105, potassium 4-ethoxycarbonylphenytrifluoroborate, potassium 4-ethoxycarbonyl phenyl trifluoroborate
CID PubChem 46738073
Nom IUPAC Potassium ; (4-éthoxycarbonylphényl)-trifluoroboranucléide
SMILES [K+].CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium 4-ethoxycarbonylphenyltrifluoroborate
Quantité 5 g
Poids de la formule 256.07
Pourcentage de pureté 95%