Learn More
Notrax Tapis de posture Classic™ anti-fatigue pour les travailleurs debout
Tapis de poste Notrax - Tapis anti-fatigue exceptionnellement doux et confortable pour les travailleurs debout dans des positions principalement statiques avec un mouvement latéral limité, ce qui le rend idéal pour les postes assis/debout et les stations de travail debout individuelles.
66.00€ - 294.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Caoutchouc |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17732128
|
Notrax
425S2024BL |
60 cm |
66.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17752128
|
Notrax
425S3640BL |
102 cm |
202.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17762128
|
Notrax
425S3660BL |
152 cm |
294.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17742128
|
Notrax
425S2472BL |
177 cm |
246.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Tapis anti-fatigue exceptionnellement doux et confortable pour les travailleurs debout dans des positions principalement statiques avec un mouvement latéral limité, ce qui le rend idéal pour les postes assis/debout et les stations de travail debout individuelles
- La souplesse de la mousse assure un effet rebond énergie pour assurer un bon maintien de l’équilibre ce qui procure des micromouvements constants bénéfiques pour le flux sanguin.
- Fabriqué en mousse à cellules fermées durable qui est réputée pour son confort et ses propriétés de longévité, le matériau naturellement résistant épouse le pied pour répartir le poids et réduire les points de pression du plancher dur en dessous
- Les quatre côtés ont des bords biseautés pour minimiser les risques de trébuchement
- Pose libre sans installation requise
Spécification
Noir | |
Caoutchouc | |
Tapis industriel et commercial |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Notrax Tapis de posture Classic™ anti-fatigue pour les travailleurs debout