Learn More
Notrax Tapis de posture Classic™ anti-fatigue pour les travailleurs debout
Click to view available options
Longueur (métrique):
60 cm
102 cm
152 cm
177 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tapis anti-fatigue exceptionnellement doux et confortable pour les travailleurs debout dans des positions principalement statiques avec un mouvement latéral limité, ce qui le rend idéal pour les postes assis/debout et les stations de travail debout individuelles
- La souplesse de la mousse assure un effet rebond énergie pour assurer un bon maintien de l’équilibre ce qui procure des micromouvements constants bénéfiques pour le flux sanguin.
- Fabriqué en mousse à cellules fermées durable qui est réputée pour son confort et ses propriétés de longévité, le matériau naturellement résistant épouse le pied pour répartir le poids et réduire les points de pression du plancher dur en dessous
- Les quatre côtés ont des bords biseautés pour minimiser les risques de trébuchement
- Pose libre sans installation requise
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Longueur (impériale) | 5,8 pi |
| Longueur (métrique) | 177 cm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 60 cm |