Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue Posture Mat™ pour les bureaux assis-debout
Code produit. p-7227292
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 cm
99 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17702498
Marque: Notrax 426S7052GY
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le tapis anti-fatigue Posture Mat™ pour bureaux assis-debout est exceptionnellement doux et confortable pour les travailleurs debout dans des positions principalement statiques avec un mouvement latéral limité, ce qui le rend idéal pour les postes assis/debout et les stations de travail debout individuelles.
  • Tapis anti-fatigue exceptionnellement doux et confortable pour les travailleurs debout dans des positions principalement statiques avec un mouvement latéral limité, ce qui le rend idéal pour les postes assis/debout et les stations de travail debout individuelles
  • La souplesse de la mousse assure un effet rebond énergie pour assurer un bon maintien de l’équilibre ce qui procure des micromouvements constants bénéfiques pour le flux sanguin.
  • Le tapis anti-fatigue est idéal pour les bureaux ajustables ; il combine style et confort principalement pour les positions immobiles, il est idéal pour les bureaux assis/debout et aux stations de travail debout
  • Une poignée intégrée facilite le transport ou la suspension lorsqu’il n’est pas utilisé
Spécification
Dimensions (L x l) 70 x 52 cm
Couleur Gris
Longueur (impériale) 2,3 pi
Longueur (métrique) 70 cm
Matériau PVC
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 52 cm