Learn More
Brady™ Plot et bases triangulaires en plastique
Code produit. 11751316
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir, jaune
Rouge
Rouge, blanc
Conditionnement:
1 PK
Code produit. 11751316
Marque: Brady™ 292240
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Post and Triangular Plastic Base is ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts. Includes post and triangular plastic base (no cement).
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Post and Triangular plastic base (no cement).
Spécification
Alternate Part Number BRADYPOST & NO CEMENT BASE YELL/BLK
Diamètre (métrique) externe 40 mm
Hauteur (impériale) 35.43 in.
Hauteur (métrique) 900 mm
Quantité d’emballage 4/boîte
Forme Base triangulaire
Couleur Noir, jaune
Type Plot avec base triangulaire en plastique