Learn More
Brady™ Tête de plot
This Post Top is ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
Marque: Brady™ 292247
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Top only.
Spécification
60 mm | |
1 de chaque | |
Noir | |
Tête de plot |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Tête de plot > Couleur : noir
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu