Learn More
Brady™ Tête de plot
This Post Top is ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
Marque:  Brady™ 292249
Code produit. 11706685
  • 8.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Top only.
Spécification
Spécification
60 mm
1 de chaque
Blanc
Tête de plot
Nom du produit
Brady™ Tête de plot > Couleur : Blanc