Learn More
Brady™ Plot et bases en ciment
Code produit. 11721316
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir, jaune
Rouge
Rouge, blanc
Conditionnement:
1 PK
Code produit. 11721316
Marque: Brady™ 292237
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
These Post and Cement Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Includes Post and Cement Base.
Spécification
Alternate Part Number BRADYPOST & CEMENT BASE RED/WHT PK4
Diamètre (métrique) externe 40 mm
Hauteur (impériale) 35.43 in.
Hauteur (métrique) 900 mm
Quantité d’emballage 4/boîte
Couleur Rouge, blanc
Type Plot avec base en ciment