Learn More
Hanna Instruments™ Turbidimètres portatifs
Click to view available options
Type d’affichage:
LED
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Méthode pour les mesures turbidimétriques
- Pour une utilisation avec des turbidimètres qui fournissent une précision de laboratoire pour la turbidité de champ
- Turbidimètre de paillasse haute précision
- Le compteur est fourni avec les étalons primaires de turbidité AMCO-AEPA-1 utilisés pour l’étalonnage et la vérification des performances
- Respecte et surpasse les exigences de la méthode ISO 7027 pour les mesures turbidimétriques
Spécification
Spécification
| Type | Turbidimètre portatif |
| Source lumineuse | LED infrarouge |
| Type d’affichage | LED |
| Type d’étalonnage | Étalonnage en deux, trois ou quatre points |
| Durée d’arrêt automatique | Après 15 minutes sans utilisation |
| À utiliser avec (application) | Les turbidimètres fournissent une précision de laboratoire pour la turbidité de champ |
| Précision | ± 2% |
| Résolution | 1FTU |
| Type de batterie | Batterie de 1,5 V |
| Certifications/Conformité | ISO 7027 |