Learn More
OHAUS™ Balance de précision portable
Code produit. 17267840 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
10 200 g
120 g
1200 g
220 g
2200 g
3,200 g
320 g
Dimensions (L x l x H):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17267840
Marque: OHAUS™ 30615586
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances portatives polyvalentes adaptées à la pesée quotidienne
  • La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
  • La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
  • Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires)
Description Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur.
Capacité 3,200 g
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,01 g
À utiliser avec (application) Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle
Linéarité 0,05 g
Matériau Boîtier en ABS, bac en acier inoxydable, verrou de transport, pieds réglables et antidérapants, bulle de mise à niveau
Modèle NV3202
Reproductibilité 0,02 g
Temps de stabilisation 2,5 sec
Plage de températures (impériale) 50°F à 104°F, 85%HR, sans condensation
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C, 85 % RH, sans condensation
Type Balances portatives
Dimensions (L x l x H) 230 x 204 x 70 mm
Longueur (impériale) 9,1 in
Longueur (métrique) du bac 144 mm
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (impériale) du bac 7,5 in
Largeur (métrique) du bac 190 mm
Hauteur (impériale) 2,8 in
Poids (impériale) 2,2 lb
Poids (métrique) 1 kg