Learn More
OHAUS™ Balance de précision portable
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
10 200 g
120 g
1200 g
220 g
2200 g
3,200 g
320 g
Dimensions (L x l x H):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Conditionnement:
1 unité
Description
- La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
- La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
- Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance.
Spécification
Spécification
| Type de connexion | RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires) |
| Description | Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur. |
| Capacité | 2200 g |
| Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Précision affichage | 0,01 g |
| À utiliser avec (application) | Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle |
| Linéarité | 0,05 g |
| Matériau | Boîtier en ABS, bac en acier inoxydable, verrou de transport, pieds réglables et antidérapants, bulle de mise à niveau |
| Modèle | NV2202 |
| Reproductibilité | 0,02 g |
| Afficher plus |