Learn More
OHAUS™ Balance de précision portable
Balances portatives polyvalentes adaptées à la pesée quotidienne
Marque:  OHAUS™ 30615584
283.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17247840
  • 378.00€ / 1 unité
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
  • La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
  • Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
OHAUS™ Balance de précision portable > 1 200 g