Learn More
OHAUS™ Balance de précision portable
Balances portatives polyvalentes adaptées à la pesée quotidienne
Marque: OHAUS™ 30615581
278.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
- La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
- Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance.
Spécification
RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires) | |
120 g | |
0,001 g | |
0,003 g | |
NV123 | |
2 sec | |
10°C à 30°C, 80 % HR, sans condensation¶opérabilité garantie entre 5°C à 40°C | |
230 x 204 x 104 mm | |
8 in | |
3,7 in | |
2,2 lb |
Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur. | |
Écran LCD rétroéclairé | |
Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle | |
Boîtier en ABS, bac en acier inoxydable, verrou de transport, pieds réglables et antidérapants, bulle de mise à niveau | |
0,002 g | |
50°F à 86°F, 80 % HR, sans condensation¶opérabilité garantie entre 41°F et 104°F | |
Balances portatives | |
9,1 in | |
4,2 in | |
93 mm |
CE_17217840.pdf
Taille: 287.7 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Balance de précision portable > 120 g
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu