Learn More
WTW™ Photomètre portatif
GREENER_CHOICE
Code produit. 12611695
Click to view available options
Type:
Photomètre portatif
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12611695
Marque: WTW™ 251105
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le pHotoFlex™ STD portatif avec optique LED écoénergétique est équipé de 6 longueurs d’onde et d’un adaptateur pliable pour diverses applications
Le pHotoFlex STD™ portatif avec optique LED écoénergétique est équipé de 6 longueurs d’onde et d’un adaptateur pliable pour diverses applications avec des cuvettes de 16 mm et 28 mm, même pour les plus petites concentrations.Avec plus de 180 programmes pour les paramètres standard et la coloration ainsi qu’une multitude de kits de test - des cuvettes certifiées par lot aux réactifs en poudre économiques, il convient à la surveillance par l’agence de santé via la surveillance de l’environnement jusqu’aux laboratoires de service.Une liste des tests favoris les plus couramment utilisés, des numéros d’identification des échantillons et plus de 3 000 mesures par ensemble de batteries facilite les mesures sur le terrain.Un mécanisme de pliage élégant permet de basculer facilement entre les deux tailles de cuvettes sans avoir à changer le support de cuvette.Le logiciel PC en option LSdata offre une évaluation des données conformes aux BPL avec des filtres de données et la saisie de 10 programmes définis par l’utilisateur, les calcule automatiquement et les enregistre dans pHotoFlex™.Pour un travail pratique sur le terrain, un kit est disponible comme laboratoire mobile avec une surface de travail et un compartiment de stockage, ainsi qu’un grand nombre d’accessoires, tels que des pipettes, des cuvettes et des batteries de rechange.Pour une utilisation en laboratoire, le photomètre peut être utilisé en conjonction avec un LabStation (en option) alimenté par le site et équipé d’un lecteur de codes-barres externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Photomètre portatif
Type d’affichage LED
Tension 1,5 V
Source lumineuse DEL