Learn More
Hanna Instruments™ pH-mètre portatif pour placage
Facile à nettoyer et empêche les solides de s’accumuler sur le capteur. Le pH-mètre portatif pour placage Hanna Instruments™ est une sonde de pH à double jonction préamplifiée avec une pointe plate encastrée. Le corps en titane fonctionne comme une broche d’adaptation potentielle pour une stabilité accrue et une durée de vie prolongée du capteur.
Marque: Hanna Instruments™ HI99131
Description
Le HI99131 est un instrument de mesure étanche et portatif de pH et de température spécialement conçu pour être utilisé dans les bains de placage. La construction en titane offre une structure incassable et permet le transfert de chaleur au capteur de température interne pour une compensation rapide de la température. L’électrode sans entretien remplie de gel ne nécessite pas de solution de remplissage.
- Compensation thermique automatique
- Étalonnage automatique en un ou deux points
- BEPS : avertit l’utilisateur du niveau de batterie faible pouvant engendrer des valeurs erronées
- Compact, robuste et étanche
- Le % de la batterie s’affiche au démarrage
- La fonction HELP affiche les messages du tutoriel sur l’écran LCD
Spécification
Sonde de pH HI62911D, sachet de solution tampon pH 4,01 HI70004 (20 ml), sachet de solution tampon pH 7,01 HI70007 (20 ml), sachets de solution de nettoyage pour électrodes HI700661 (2 x 20 ml), piles, instructions et coffret de transport rigide | |
±0,02 | |
-2,00 à 16,00 | |
1 ou 2 avec 2 séries de tampons standard (pH 4,01, 7,01, 10,01 ou pH 4,01, 6,86, 9,18) | |
23,0°F à 221,0°F | |
Sonde de pH préamplifiée HI62911D corps en titane avec capteur de température interne, connecteur DIN et câble de 1 m (3,3 pi) (inclus) | |
DIN 5 broches | |
152 x 58 x 30 mm (6,0 x 2,3 x 1,2 po.) | |
7,2 oz. | |
Corps en titane | |
4 x 1,5 V | |
Maximum 100 % | |
Automatique de -5,0 à 105,0°C (23 à 221°F) | |
0°C à 50°C | |
Oui | |
1200 h | |
28 mm | |
4 x 1,5 V. |
±0,5°C (jusqu’à 60°C) ; ±1,0°C (extérieur), ±1°F (jusqu’à 140°F) ; | |
Automatique | |
0,01 | |
-5,0°C à +105,0°C | |
0,1°C/°F | |
LCD | |
IP-67 | |
205 g | |
2 ans (sonde 6 mois) | |
HI-99131 | |
Sonde de pH préamplifiée HI62911D corps en titane avec capteur de température interne, connecteur DIN et câble de 1 m | |
pH -2 à 16 | |
32°F à 122°F | |
3 x 1.5V AAA | |
pH-mètre portable | |
150 mm | |
80 mm |