Learn More
Hanna Instruments™ Turbidimètres portatifs conformes aux normes ISO
Click to view available options
Type d’affichage:
LED
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Turbidimètre de paillasse de haute précision utilisé pour déterminer la turbidité de l’eau et des eaux usées avec une grande précision aussi bien sur le terrain qu’en laboratoire
- Le compteur est fourni avec les étalons primaires de turbidité AMCO-AEPA-1 utilisés pour l’étalonnage et la vérification des performances
- Spécialement conçu pour les mesures de la qualité de l’eau, offrant des relevés fiables et précises, même dans des plages de turbidité basses
- Basé sur un système optique de pointe qui garantit des résultats précis, assure une stabilité à long terme et minimise les interférences de lumière et de couleur
- L’étalonnage périodique avec les étalons fournis compense toutes les variations d’intensité de la source lumineuse LED
- Les cuves rondes de 25 mm composées de verre optique spécial garantissent la répétabilité des mesures de turbidité
- Respecte et surpasse les critères de mesure définis par la norme ISO 7027
Spécification
Spécification
| Type | Turbidimètre portatif à enregistrement |
| Source lumineuse | LED infrarouge |
| Type d’affichage | LED |
| Type d’étalonnage | 3 points |
| Durée d’arrêt automatique | Après 5 minutes sans utilisation |
| À utiliser avec (application) | Les turbidimètres fournissent une précision de laboratoire pour la turbidité de champ |
| Précision | plusmn; 5 % |
| Résolution | 1FTU |
| Autonomie de la batterie | Environ 60 heures de fonctionnement continu ou 900 mesures |
| Type de batterie | Batterie de 1,5 V |
| Afficher plus |