Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Couvercles de port pour boîte à gants
Code produit. 11707385 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Ports de boîte à gants de 8 po
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11707385
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ H500250008
Ces couvercles pour ronds de boîte à gants permettent de fermer les ronds de gants auxquels aucun gant n’est fixé
  • Enfoncer simplement les couvercles dans l’ouverture des ports jusqu’à ce que le report du couvercle soit en contact avec le port de la boîte à gants
  • Structure monobloc avec joint en néoprène pour un ajustement parfait
  • Convient aux ports de gants de 20,3 cm (8 po) de dia. ext.
Spécification
Type de produit Couvercle de port pour boîte à gants
Couleur Noir
Structure monoblocs
À utiliser avec (équipement) Ports de boîte à gants de 8 po