Learn More
Esculape Laboratoire™ Douche de diphotérine portable
Douche de diphotérine portable autonome rechargeable et prête à l’emploi pour neutraliser les brûlures chimiques sur les mains, le visage ou le corps.
Marque: Esculape Laboratoire™ 8205263
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 11.00000kg Transport : UN number : 1013 Chem class : 2.2
Description
- Facilement identifiable avec sa couleur verte - se différencie d’un extincteur
- Aucune formation spécifique requise
- Prête à l’emploi, permet une action rapide
- Jet doux, micronisé et très humidifant permettant le lavage sans traumatisme
- Le tuyau long permet un lavage total et complet du corps
- Solution stérile
- Aucune maintenance et aucune installation spéciales
- Rechargeable
- Conforme à la norme EN 15154-3 - homologuée CE
Spécification
Vert | |
EN 15154-3, homologuée CE | |
640 x 220 x 200 mm | |
Solution stérile de 5 L pour neutraliser et décontaminer les brûlures et les éclaboussures de produits chimiques. Pression de 7 bars avec gaz propulseur CO2 |