Learn More
OHAUS™ Balance portative - série CR
Code produit. p-7085847 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
CR2200
CR221
CR5200
CR621
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16615164
Marque: OHAUS™ 30428213
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances électroniques portatives de qualité adaptées à la pesée quotidienne.
  • La conception intuitive à deux boutons facilite le fonctionnement.
  • La conception mince et compacte permet un stockage empilable.
  • Une plateforme de pesée élargie peut traiter de manière adéquate de grands échantillons et une variété d’objets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Indicateur de stabilité, protection mécanique et logicielle contre les surcharges/sous-charges, arrêt automatique
Capacité 220,00 g
Type d’affichage LCD
Précision affichage 0,1000 g
À utiliser avec (application) Pesée
Modèle CR221
Temps de stabilisation 2,000 sec
Modes de pesée Gramme, Once, Once Troy, & Pennyweight
Dimensions (L x l x H) 23,500 x 17,000 x 5,500 cm
Longueur (impériale) 8,10 in
Longueur (métrique) 205,00 mm
Largeur (impériale) 5,50 in
Largeur (impériale) du bac 5,000 in
Largeur (métrique) 140,00 mm
Largeur (métrique) du bac 125,000 mm
Hauteur (impériale) 1,60 in
Hauteur (métrique) 41,000 mm
Profondeur (impériale) 8,10 in
Profondeur (impériale) du bac 5,200 in
Profondeur (métrique) 205,00 mm
Profondeur (métrique) du bac 132,000 mm
Poids (impériale) 0,900 lb
Poids (métrique) 0,400 kg
Alimentation électrique 3 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur (non inclus)