Learn More
Thermo Scientific™ Résine Select POROS™ MabCapture™ G
La résine de purification d’affinité d’anticorps MabCapture G Select assure une liaison dynamique élevée à des débits linéaires faibles et maintient une capacité de liaison supérieure à des débits linéaires élevés
776.00€ - 3750.00€
Spécification
Type | Résine de sélection G |
---|---|
Composants standard | Protéine G |
À utiliser avec (application) | Purification des IgG |
Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8 °C). |
Gamme de produits | POROS™ |
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15612145
|
Thermo Scientific™
82082 |
5 ml |
776.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15622145
|
Thermo Scientific™
82083 |
15 ml |
1620.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15632145
|
Thermo Scientific™
82084 |
50 ml |
3750.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La résine Select POROS™ MabCapture™ G est une résine de chromatographie en protéine G à haut débit et à bas prix fabriquée à lʼaide de notre propre ligand couplé à la protéine G pour permettre des performances de purification à haut débit. Elle est utilisée dans diverses méthodes de purification par affinité dʼanticorps et est idéale pour la purification dʼIgG polyclonales à partir de sérum de souris, dʼhumain, de vache, de chèvre et de mouton, y compris les isotypes dʼIgG3 humaine et dʼIgG1 de souris. La résine de sélection Poros MabCapture G démontre des performances de liaison dynamique élevées à des débits linéaires faibles et maintient une capacité de liaison supérieure à des débits linéaires élevés où dʼautres produits de chromatographie en phase liquide ne peuvent pas fonctionner.
- Maintenez une capacité de liaison dynamique élevée aux débits linéaires supérieurs à 700 cm/h
- Concevoir des procédés avec une plus de flexibilité (lits moins profonds, débits plus rapides ou les deux) en raison des améliorations apportées à l’efficacité de la liaison des anticorps
- Obtenez la capacité de liaison dynamique la plus élevée pour les anticorps par rapport aux résines de protéines G conventionnelles à base d’agarose ou de silice
- Purifiez les IgG polyclonales à partir de sérum de souris, d’humain, de vache, de chèvre et de mouton, y compris les isotypes d’IgG3 humaines et d’IgG1 de souris
- Désinfectez et dépyrogénez avec des agents standard utilisés pour d’autres produits de chromatographie
- Obtenez des augmentations majeures de la productivité des procédés et réduisez le goulot d’étranglement en aval
La protéine G est une protéine bactérienne à paroi cellulaire isolée des streptocoques du groupe G. La protéine G recombinante a été modifiée pour éliminer sa liaison à l’albumine. La molécule de protéine G contient deux domaines de liaison. Bien que les structures tertiaires de la protéine A et de la protéine G soient très similaires, leurs compositions d’acides aminés diffèrent considérablement, ce qui entraîne des caractéristiques de liaison différentes. La protéine G a une plus grande affinité que la protéine A pour la plupart des IgG de mammifères, en particulier pour certaines sous-classes, y compris les IgG3 humaines, les IgG1 de souris et les IgG2a de rat. Contrairement à la protéine A, la protéine G ne se lie pas aux IgM, IgD et IgA humains.
Le développement d’anticorps monoclonaux humanisés a continué à alimenter la croissance du marché biothérapeutique. La réponse à la demande thérapeutique d’anticorps monoclonaux a conduit à des améliorations majeures des systèmes d’expression à base de cellules qui sont utilisés pour fabriquer ces protéines. Par conséquent, ces améliorations ont déplacé le goulot d’étranglement du traitement de l’expression cellulaire en amont à la purification en aval. L’introduction de la résine de chromatographie POROS MabCapture G Select visait à ouvrir le goulot d’étranglement en aval et à fournir la capacité, l’efficacité et la flexibilité nécessaires pour améliorer la plateforme de purification en aval, ce qui a entraîné des augmentations majeures de la productivité des procédés et de la fabrication d’anticorps.
Spécification
Résine de sélection G | |
Purification des IgG | |
POROS™ | |
Protéine G | |
Glace humide |
Protéine G | |
Conserver au réfrigérateur (2–8 °C). | |
Microbille Poros | |
Anticorps IgG, anticorps Ig |