Learn More
Thermo Scientific™ Résine Select POROS™ MabCapture™ A/G
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescripción
La résine de sélection POROS™ MabCapture™ A/G est une nouvelle résine de chromatographie de la protéine A/G à haut débit fabriquée à lʼaide de notre propre ligand de protéine A/G pour permettre des performances de purification à haut débit. Cette résine permet la purification dʼanticorps avec des performances de liaison dynamique élevées à des débits linéaires faibles et maintient une capacité de liaison supérieure à des débits linéaires élevés lorsque dʼautres produits de chromatographie en phase liquide ne peuvent pas fonctionner.
La résine de sélection POROS MabCapture A/G fournit la combinaison la plus polyvalente des caractéristiques chromatographiques et permet une purification à haut rendement et de haute pureté pour les IgG entières provenant d’échantillons de sérum de mammifères. Elle permet la purification dʼanticorps avec des performances de liaison dynamiques élevées à faible débit et maintient une capacité de liaison supérieure à des vitesses linéaires élevées.
- Permet de maintenir une capacité de liaison dynamique élevée à des débits linéaires supérieurs à 700 cm/h
- Concevoir des procédés avec une plus de flexibilité (lits moins profonds, débits plus rapides ou les deux) en raison des améliorations apportées à l’efficacité de la liaison des anticorps
- Obtenez la capacité de liaison dynamique la plus élevée pour les anticorps par rapport aux résines de protéine A ou de G classiques à base d’agarose ou de silice
- Purifiez les IgG polyclonales à partir de presque n’importe quelle espèce mammifère
- Désinfectez et dépyrogénez avec des agents standard utilisés pour d’autres produits de chromatographie
- Obtenez des augmentations majeures de la productivité des procédés et réduisez le goulot d’étranglement en aval
La protéine A/G est une protéine chimérique génétiquement modifiée qui combine les cinq domaines de liaison IgG de la protéine A et deux domaines de liaison IgG de la protéine G. La protéine A/G n’est pas aussi dépendante du pH que la protéine A seule, mais possède par ailleurs les propriétés additives de la protéine A et de la protéine G. La protéine A/G permet de lier pratiquement tous les isotypes d’IgG de toutes les espèces de mammifères issus de sérum, d’un liquide d’ascite, de surnageant de culture cellulaire et d’autres échantillons d’anticorps, permettant ainsi une purification efficace des anticorps.
Le développement d’anticorps monoclonaux humanisés a continué à alimenter la croissance du marché biothérapeutique. La réponse à la demande thérapeutique d’anticorps monoclonaux a conduit à des améliorations majeures des systèmes d’expression à base de cellules qui sont utilisés pour fabriquer ces protéines. Par conséquent, ces améliorations ont déplacé le goulot d’étranglement du traitement de l’expression cellulaire en amont à la purification en aval. La résine de chromatographie POROS MabCapture A/G Select offre la capacité, l’efficacité et la flexibilité nécessaires pour améliorer la plateforme de purification en aval, ce qui augmente considérablement la productivité des procédés et la fabrication d’anticorps.
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Résine de sélection A/G |
| Composants standard | Protéine A/G |
| À utiliser avec (application) | Purification des IgG |
| Quantité | 5 ml |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8 °C). |
| Gamme de produits | POROS |
| Format | Microbille Poros |
| Phase stationnaire | Protéine A/G |
| Cible de purification | Anticorps IgG, anticorps Ig |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.