Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 20 HQ Strong Anion Exchange Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Strong Anion Exchange Media for scale-up of separations developed with POROS 20 micron Self Pack™ media.
1970.00€ - 38940.00€
Spécification
Porosité 500 to 10,000 Å
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Force de liaison Strong
Conditions d’expédition Room Temperature
Forme Pleine
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18476428
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1232906
50 mL
1970.00€
50mL
18486788
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1232907
1000 mL
38940.00€
1000mL
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
500 to 10,000 Å
Strong
Pleine
Bulk Resin
Conserver à température ambiante.
Room Temperature
POROS™
HQ
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ POROS™ 20 HQ Strong Anion Exchange Resin