Learn More
Haldenwanger™ Mortier à bec verseur en porcelaine
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
65 mm
130mm
150mm
180 mm
250 mm
330mm
Comprend:
Avec bec verseur
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 6500mL |
| Diamètre (métrique) externe | 330mm |
| Type de produit | Mortier |
| Matériau | Porcelaine |
| Hauteur (métrique) | 140mm |
| Comprend | Avec bec verseur |
| Type | Mortier |