Learn More
Fisherbrand™ Plaque en porcelaine pour dessiccateurs
À utiliser avec les dessiccateurs
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Description
- À utiliser avec les dessiccateurs
Spécification
Plaque | |
235 mm | |
Dessiccateur (dia. : 250 mm) |