Learn More
Fisherbrand™ Plaque en porcelaine pour dessiccateurs
À utiliser avec les dessiccateurs
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Code produit. 15574645
  • 36.60€ / 1 pièce
En stock
Description
  • À utiliser avec les dessiccateurs
Spécification
Spécification
Plaque
140 mm
Dessiccateur (dia. : 150 mm)