Learn More
Haldenwanger™ Pilons en porcelaine
Utilisez ces pilons en porcelaine pour une large gamme d’applications. Les pilons en porcelaine Haldenwanger™ sont disponibles en version vitrifiée ou non, avec des têtes d’un dia. int. compris entre 24 et 85 mm. Qualité constante garantie grâce à des inspections très strictes, des matières premières aux produits finis.
Marque: Haldenwanger™ 56/6A
Description
- Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées
- Excellente résistance chimique
- La porcelaine de laboratoire est conforme à la norme DIN EN 60672-3, groupe C100, type C110
Specifications
Non vitrifié | |
Pilon | |
210 mm |
55 mm | |
Porcelaine |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction