Learn More
Haldenwanger™ Pilons en porcelaine
Code produit. 10693291
Click to view available options
Longueur (métrique):
115mm
150mm
175 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10693291
Marque: Haldenwanger™ L 56/2/RAUH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces pilons en porcelaine pour une large gamme d’applications. Les pilons en porcelaine Haldenwanger™ sont disponibles en version vitrifiée ou non, avec des têtes d’un dia. int. compris entre 24 et 85 mm. Qualité constante garantie grâce à des inspections très strictes, des matières premières aux produits finis.
  • Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées
  • Excellente résistance chimique
  • La porcelaine de laboratoire est conforme à la norme DIN EN 60672-3, groupe C100, type C110
Spécification
Finition Non vitrifié
Diamètre (métrique) externe 36mm
Type de produit Pilon
Matériau Porcelaine
Longueur (métrique) 150mm